Merck
D195006
Sigma-Aldrich
3,5-Dinitrobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(O2N)2C6H3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
193.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
126-130 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H3N3O4/c8-4-5-1-6(9(11)12)3-7(2-5)10(13)14/h1-3H
Clave InChI
SSDNULNTQAUNFQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jia Wei Peng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-24)
In the present study, we aimed to obtain a high yield and productivity for glucosamine using a low-cost solid-state culture with Aspergillus sydowii BCRC 31742. The fermentation conditions, such as inoculum biomass, moisture content, and supplemental volume and mineral salt