Merck
D149675
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylbenzophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
210.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
crystals
mp
45-47 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1C)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c1-11-8-9-14(10-12(11)2)15(16)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3
Clave InChI
JENOLWCGNVWTJN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)