Merck
D131504
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
2210860
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
107-109 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(C(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
GPVDHNVGGIAOQT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)