196495
2-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
97%
Sinónimos:
3-Methoxysalicylic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
powder
mp
147-150 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
AUZQQIPZESHNMG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3