Documentos clave
CLS56312
Pyrex® certified and serialized micro volumetric flask, with Pyrex® stopper
capacity 2 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5631
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
El producto CLS56312 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
long
tamaño tapón
8
esterilidad
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
envase
case of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5631-2
tol. measuring range
0.015 mL
capacidad
2 mL
Descripción general
Calibrated to Class A tolerance and individually serialized and supplied with at Certificate of Identification and Capacity. Hexagonal base.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)