BR36401
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask trapezoidal
capacity 1 mL, polypropylene stopper
Sinónimos:
BLAUBRAND®, Volumetric flasks
Seleccione un Tamaño
44,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
44,60 €
Productos recomendados
Materiales
polypropylene stopper
transparent borosilicate glass 3.3 flask
Junta
joint ST/NS neck7/16
Características
accuracy class A
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 36401
capacidad
1 mL
Descripción general
All BLAUBRAND® volumetric flasks are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand also available with individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)