CLS396570
Pyrex® aseptic filling bell
hose outlet O.D. 11.0 mm, O.D. × H 73 mm × 130 mm
Sinónimos:
Corning® 3965
About This Item
Productos recomendados
descripción
for use with bottles
fabricante / nombre comercial
Corning 3965-70
D.E. × Al
73 mm × 130 mm
salida de la manguera D.E.
11.0 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)