Documentos clave
BMSE1200E
Benchmark myGel InstaView Gel Tank with Blue LED Illuminator
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Sinónimos:
protein separation, gel imaging, gel casting, transillumination
Seleccione un Tamaño
1 EACH
832,00 €
832,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
832,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.13
832,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific E1200-E
Descripción general
myGel InstaView Gel Tank allows users to view sample migration during electrophoresis. Includes gel tank, casting set, blue LED transilluminator, orange filter cover and imaging enclosure. Compatible with any basic power supply
Aplicación
Electrophoresis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)