Documentos clave
CAD7906
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 18G, L × diam. 3 in. × 2.25 mm , ball
Seleccione un Tamaño
12 EA
996,00 €
996,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
996,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
996,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
tamaño
18G
envase
pkg of 12 ea
L × diám.
3 in. × 2.25 mm , ball
Características y beneficios
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)