Documentos clave
CAD9921
Animal feeding needle, sterile, disposable, malleable 304 SS
size 20G, L × diam. 1.5 in. × 1.9 mm , ball
Sinónimos:
304 SS Feeding Needle, Malleable Feeding Needle
Seleccione un Tamaño
100 EA
748,00 €
748,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
748,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
748,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
tamaño
20G
envase
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
L × diám.
1.5 in. × 1.9 mm , ball
Descripción general
  • Designed to enable the researcher to shape the needle to specific needs
  • Needles come straight and are easily bent to any desired shape
  • Made of type 304 stainless steel tubing
  • Plastic Luer hubs
  • Silicone tips for smoothest possible insertion
  • Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)