BR65731
BRAND® desiccator ′Novus′ lid with socket NS 24/29
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 78 mm, joint: 24/29
Sinónimos:
Accessories, Lids
Seleccione un Tamaño
117,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
117,00 €
Productos recomendados
Junta
joint: 24/29
Características
lid with socket
fabricante / nombre comercial
BRAND 65731
diámetro nominal × D.E. × Al
150 mm × 215 mm × 78 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)