Merck
C51008
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylaniline
98%
Sinónimos:
2-Amino-3-chlorotoluene, 6-Chloro-o-toluidine
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
141.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.576 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
densidad
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(Cl)c1N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
WFNLHDJJZSJARK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)