Documentos clave
BR92724
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, narrow mouth
volume 100 mL
Sinónimos:
Erlenmeyer flasks, Flasks
Seleccione un Tamaño
10 EA
94,00 €
94,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
94,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
94,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
Junta
joint neck22 mm
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 92724
capacidad
100 mL
volumen
100 mL
Descripción general
The BRAND® Erlenmeyer Flask with beaded rim and graduations is a high-quality laboratory vessel designed for versatile use in chemical and biological applications. Made from Boro 3.3 glass, this flask meets DIN ISO 1773 standards, ensuring durability and reliability in various laboratory environments.
Características y beneficios
  • Good mechanical resistance
  • Easy to clean
  • Diverse applications
Otras notas
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)