Documentos clave
SLW1137/03D
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 100 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1137/03D
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
Junta
joint neck SVL 30
esterilidad
non-sterile
Características
graduated
with cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1137/03D
cuerpo D.E.
64 mm
tamaño del tapón
30
capacidad
100 mL
matraz Al
105 mm
Descripción general
  • Ideal for storage of culture specimens and media
  • PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
Otras notas
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)