Documentos clave
BR780753
BRAND® micro tube with bulk screw cap and silicone sealing
capacity 2 mL, self-standing bottom, sterile
Sinónimos:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
Seleccione un Tamaño
500 EA
182,00 €
182,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
182,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
182,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
self-standing bottom
esterilidad
sterile
Características
RNase and DNase free
graduations
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 780753
capacidad
2 mL
tubo diám.
13 mm
Descripción general
The cover thread (PP) and reaction tube (PP) are perfectly matched, and in combination with the silicone seal offer reliable protection against liquid leakage or penetration. Sterile reaction tubes are delivered with attached screw-on covers.
Características y beneficios
  • With matte label field
  • Application: -196 °C to 121 °C
  • Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
  • BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Información legal
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)