BR780758
BRAND® micro tubes with tamper-evident screw cap
capacity 2 mL, self-standing bottom, sterile
Sinónimos:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
Seleccione un Tamaño
249,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
249,00 €
Productos recomendados
Materiales
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap
self-standing bottom
esterilidad
sterile
Características
graduations
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 780758
capacidad
2 mL
tubo diám.
13 mm
Descripción general
Características y beneficios
- With matte label field
- Application: -196 °C to 121 °C
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
- BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)