Documentos clave
Z334111
BRAND® cryovial racks, PP
red
Seleccione un Tamaño
5 EA
81,00 €
81,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
81,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.35
81,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
red
Características
positions 6 × 14
fabricante / nombre comercial
BRAND 4341002
BRAND
técnicas
cryopreservation: suitable
L × An × Al
265 mm × 126 mm × 38 mm
Diámetro
13 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Racks for cryo vials are stackable, with alphanumerical positions. Racks are made of PP (filled PP, density 1.2 g/cm3), will not float in waterbath. Operating temperature: -20 to 90 °C. Autoclavable at 121 °C. Sturdy construction racks are supplied in two-pieces for convenient and permanent assembly. Available in four different colors.
Otras notas
BR4341002 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)