Documentos clave
BAF170940020
Scienceware® Aquet® liquid detergent
volume 20 x 20 mL , pouches
Sinónimos:
liquid detergent
Seleccione un Tamaño
20 EACH
87,00 €
87,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 EACH
87,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
87,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 20 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F17094-0020
volumen
20 x 20 mL , pouches
Descripción general
Safe for glassware, plastics and surfaces, this phosphate-free, nonionic surfactant will not etch or mar precision glassware. It rinses quickly and dries without wiping.
Información legal
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)