Documentos clave
BAF146400000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 28.3 mL (1 oz)
Sinónimos:
PMP funnel, clear funnel, filter funnel, hight speed filter
Seleccione un Tamaño
6 EACH
37,90 €
37,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EACH
37,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
37,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polymethylpentene
Características
to hold 75 ‑ 90 mm
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F14640-0000
Al total
7.75 in. (196 mm)
capacidad
28.3 mL (1 oz)
diám. del filtro
75/90 mm
stem L × O.D. × I.D.
6 in. (150 mm) × 0.3125 in. (8 mm) × 0.125 in. (3 mm)
top I.D. × O.D.
2 in. (51 mm) × 2.25 in. (57 mm)
Descripción general
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
Características y beneficios
  • Vertical outer ribs prevent airlock
  • Glass-clear
  • Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
  • Heat resistant to 177ºC (350ºF)
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)