BR145535
BRAND® funnel short stem, glass
short stem, borosilicate glass, diam. 80 mm
Sinónimos:
Funnels
Seleccione un Tamaño
8,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
8,40 €
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Características
for rapid filtration
fabricante / nombre comercial
BRAND 145535
Diámetro
80 mm
vástago diám. × L
9 mm × 80 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)