Documentos clave
SLW2140/02M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 45 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 2140/02M
Seleccione un Tamaño
10 EA
174,00 €
174,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
174,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
174,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
descripción
fits filter diam. 55 - 70 mm
Características
short stem
fabricante / nombre comercial
2140/02M
SciLabware
diám. del filtro
55—70 mm
vástago L
45 mm
vástago D.E.
8 mm
parte superior D.E.
45 mm
Descripción general
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)