Merck
B14809
Sigma-Aldrich
2-Benzoylthiophene
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8OS
Número de CAS:
Peso molecular:
188.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
solid
bp
300 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C(c1ccccc1)c2cccs2
InChI
1S/C11H8OS/c12-11(10-7-4-8-13-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
Clave InChI
DWYFUJJWTRPARQ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable