Merck
ALD00586
Sigma-Aldrich
Pyridin-3-yl sulfurofluoridate
95%
Seleccione un Tamaño
500 MG
32,34 €
32,34 €
Precio de catálogo46,20 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
32,34 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4FNO3S
Peso molecular:
177.15
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
32,34 €
Precio de catálogo46,20 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Pyridin-3-yl sulfurofluoridate can be used in the Pd-catalyzed Suzuki-Miyuara cross-coupling reaction. The fluorosulfate functionality was shown by Sharpless and coworkers to have distinct reactivity in comparison to other functional groups used in Suzuki-Miyuara reactions, such as bromides, chlorides and triflates. This inherent property provides a strong potential for selective Suzuki-Miyuara couplings for chemoselective reaction sequences.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.