Merck
ALD00160
Sigma-Aldrich
2-Thiophenesulfonyl fluoride
95%
Sinónimos:
2-Thiophenesulfonyl fluoride
Seleccione un Tamaño
1 G
102,00 €
102,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
102,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H3FO2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
102,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n/D 1.509
densidad
1.437 at 25 °C
cadena SMILES
O=S(C1=CC=CS1)(F)=O
InChI
1S/C4H3FO2S2/c5-9(6,7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
Clave InChI
NYJIUCJXMLNPHU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
223.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
106.11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)