ALD00112
1,2,3-Triazine
≥95%
Sinónimos:
1,2,3-Triazabenzene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C1=CN=NN=C1
InChI
1S/C3H3N3/c1-2-4-6-5-3-1/h1-3H
Clave InChI
JYEUMXHLPRZUAT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)