A96150
Azelaic acid
technical grade, 80%
Sinónimos:
1,7-Heptanedicarboxylic acid, Anchoic acid, Nonanedioic acid
Seleccione un Tamaño
106,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
106,00 €
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
6.5 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
80%
Formulario
powder
bp
286 °C/100 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Synthesis of pH-responsive metallo-hydrogels as potential dye-adsorbing agents, and vitamin B12 carriers.[2]
- Synthesis of fluorescent uranyl (UO22+) coordination polymers.[3]
- Synthesis of various metal-organic frameworks (MOFs) and supramolecular macrocyclic adducts.[4][5]
- Conversion of hydrophobic up-converting rare-earth nanophosphors (UCNPs) into water-soluble, carboxylic acid-functionalized analogs to facilitate conjugation with biomolecules such as streptavidin.[6]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?