Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 61,70 € 46,27 € |
100 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 132,00 € |
Acerca de este artículo
46,27 €
Precio de catálogo61,70 €Ahorre 25 %vapor pressure
1.3 hPa ( 178.3 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
potency
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat), >10 g/kg LD50, skin (Rat)
bp
237 °C/20 hPa
mp
106-109 °C
transition temp
flash point 210 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥90.0% (GC) | assay ~85% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 106-109 °C | mp 107 °C | mp 109-111 °C (lit.) | mp 109-111 °C (lit.) |
| bp 237 °C/20 hPa | bp 237 °C/20 hPa | bp 286 °C/100 mmHg (lit.) | bp 286 °C/100 mmHg (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form solid | form crystals | form - | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azelaic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
410.0 °F - closed cup
flash_point_c
210 °C - closed cup