Merck
A1800
Sigma-Aldrich
4-Acetamidobenzaldehyde
technical grade
Sinónimos:
4′-Formylacetanilide
Seleccione un Tamaño
5 G
18,55 €
25 G
134,00 €
18,55 €
Precio de catálogo37,10 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
18,55 €
25 G
134,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
163.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
18,55 €
Precio de catálogo37,10 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Formulario
powder
mp
148-153 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-7(12)10-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-6H,1H3,(H,10,12)
Clave InChI
SKLUWKYNZNXSLX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Interconversion model analysis and estimation of available fractions for 4-acetaminobenzaldehyde and its reversible metabolite, 4-acetaminobenzylalcohol, in the rat using the multi-lines fitting technique.
S Inui et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 36(5), 1922-1925 (1988-05-01)