8.22314
4-Methoxybenzaldehyde
for synthesis
Sinónimos:
4-Methoxybenzaldehyde, Anisaldehyde
Seleccione un Tamaño
71,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
71,80 €
Productos recomendados
presión de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
220 °C
potencia
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.4-5.3 % (v/v)
índice de refracción
n20/D 1.57
pH
7 (20 °C, 2 g/L in H2O)
bp
247-249 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 116 °C
solubilidad
2 g/L
densidad
1.12 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Clave InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
<li><strong>Multi-Target Directed Ligands for Alzheimer′s Disease: </strong>Used as a drug fragment to synthesize novel substituted thiosemicarbazones for the treatment of Alzheimer′s disease (AD) (Varma et al., 2023).</li>
<li><strong>Wound Dressing Membranes Based on Immobilized Anisaldehyde:</strong> wound dressing membranes involved immobilizing anisaldehyde (4-Methoxybenzaldehyde) onto a chitosan-GA-gelatin copolymer, offering insights into its therapeutic potential in wound care applications (Tamer et al., 2022).</li>
</ul>
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.124
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
116 °C - closed cup