Merck
930148
Sigma-Aldrich
Glycerol carbonate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinónimos:
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one-2-13C
Seleccione un Tamaño
50 MG
314,00 €
314,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
314,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC3H6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
119.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
NACRES:
NA.13
314,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (CP)
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCC(O1)CO[13C]1=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h3,5H,1-2H2/i4+1
Clave InChI
JFMGYULNQJPJCY-AZXPZELESA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)