This product is not tested for suitability in HPLC analysis and is not considered an HPLC grade. Unfortunately, there is no HPLC grade of this compound currently available.
1.09639
Ethyl(-)-L-lactate
EMPLURA®
Sinónimos:
Ethyl(-)-L-lactate, L(-)-Lactic acid ethyl ester, (S)-(-)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester
Seleccione un Tamaño
153,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
153,00 €
Productos recomendados
presión de vapor
1.6 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Formulario
liquid
temp. de autoignición
400 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.5-16.4 % (v/v)
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Viscosidad cinemática
2.7 cSt(25 °C)
bp
154 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
temperatura de transición
flash point 53 °C
densidad
1.03 g/cm3 at 20 °C
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
O[C@@H](C)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clave InChI
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Descripción general
Características y beneficios
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
128.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53.8 °C - closed cup
Contenido relacionado
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
-
Hello, I wanted to ask is this solvent suitable for use as a green solvent in mobile phases for HPLC analysis in pharmaceutical industry? Thank you in advance, Regards Aleksandra
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?