Merck
929956
Sigma-Aldrich
Lithocholic acid-3,4,23,24-13C4 solution
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP), 100 μg/mL in methanol
Seleccione un Tamaño
1 ML
198,00 €
198,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
198,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C21H40O3
Peso molecular:
379.55
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
198,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
concentración
100 μg/mL in methanol
cambio de masa
M+3
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)