448214
Octanoic-d15 acid
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinónimos:
Caprylic-d15 acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
pureza isotópica
≥98 atom % D
Análisis
≥99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.4245 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
densidad
1.005 g/mL at 25 °C
formato
neat
cambio de masa
M+15
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
Clave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-PMELWRBQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup