929387
Pomalidomide-PEG2-phosphoramidite
Sinónimos:
2-Cyanoethyl (2-(2-(2-(2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl) diisopropylphosphoramidite
About This Item
Productos recomendados
ligand
pomalidomide
Nivel de calidad
formulario
solid or liquid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C2=C(C(NCCOCCOCCOP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)=CC=C2)C(N1C3C(NC(CC3)=O)=O)=O
Categorías relacionadas
Aplicación
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Otras notas
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable