8.51095
PyOxim
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
PyOxim, 1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Productos recomendados
product name
PyOxim, Novabiochem®
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Análisis
≥99.0% (HPLC)
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1/b19-16+;
Clave InChI
RDWDVLFMPFUBDV-PXMDEAMVSA-N
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] R. Subiros-Funosas, et al. (2010) Org. Biomol. Chem., 8, 3665.
Características y beneficios
- Mediates coupling with superior efficiency to PyBOP, TBTU, and HCTU
- Mediates coupling with low racemization or epimerization
- Ideal for fragment condensation and synthesis of cyclic peptides as the reagent cannot cause guanidinylation
- Excellent solubility in DMF and NMP
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.