Documentos clave
928704
Sigma-Aldrich
Microdot tips
Tapered, clear, 27G, 1.26"
Sinónimos:
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
Seleccione un Tamaño
1 EACH
82,30 €
82,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
82,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
82,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
Microdot tips, Tapered, clear, 27G, 1.26" ID 0.008" 50/box
Aplicación
These microdot tips are compatible with fine particle-filled materials and can produce precise micro-deposits as small as 100 μm.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)