Documentos clave
917273
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
20G, 0.50″, 50/box
Sinónimos:
3d bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
Seleccione un Tamaño
1 EACH
67,50 €
67,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
67,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
42182011
NACRES:
NB.51
67,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
descripción
Tapered dispensing tips, polypropylene, 20 gauge, pink, ID 0.023″, 50/box
Aplicación
The tapered design provides smooth flow of viscous fluids and resists clogging when dispensing particle-filled materials.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)