Documentos clave
928771
Sigma-Aldrich
Microdot tips
Stainless steel, lavender, 30G, 0.25"
Sinónimos:
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
Seleccione un Tamaño
1 EACH
48,40 €
48,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
48,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
48,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
Microdot tips, Stainless steel, lavender, 30G, 0.25" ID 0.006" 50/box
Aplicación
These microdot tips are compatible with fine particle-filled materials and can produce precise micro-deposits as small as 100 μm. Burr-free, polished, passivated stainless steel dispensing tips with polypropylene SafetyLok hubs for a secure fit to barrel reservoirs.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)