920843
(S,R,S)-VL285 Phenol-PEG1-piperazine hydrochloride
Sinónimos:
(2S,4R)-4-Hydroxy-N-{[4-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)-2-{2-[2-(piperazin-1-yl)ethoxy]ethoxy}phenyl]methyl}-1-[(2S)-3-methyl-2-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)butanoyl]pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, VHL protein degrader building block for PROTAC® research
About This Item
Productos recomendados
ligand
VL285 phenol
Nivel de calidad
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand-linker conjugate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C([C@@H]1C[C@@H](O)CN1C([C@H](C(C)C)N2CC(C=CC=C3)=C3C2=O)=O)NCC4=CC=C(C5=C(C)N=CS5)C=C4OCCOCCN6CCNCC6.Cl
Clave InChI
KONSJOIGQYDABI-FQHRNBDGSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
HaloPROTACS: Use of Small Molecule PROTACs to Induce Degradation of HaloTag Fusion Proteins
Differential PROTAC substrate specificity dictated by orientation of recruited E3 ligase
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.