Documentos clave
916773
Sigma-Aldrich
Tip caps for cartridges
one size, blue, 50/box
Sinónimos:
3d bioprinting consumables
Seleccione un Tamaño
1 EACH
21,90 €
21,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
21,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.23
21,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
End caps (50/box), blue
Suitable for 3mL cartridge
Nivel de calidad
Aplicación
Tip caps have a large knurled gripping surface that simplifies attachment, and a vent that prevents air from being introduced into the syringe barrel during installation. The gripping action of the tip cap is designed to maximize the seal and yet be easilyremoved by the user. End caps and tip caps provide an airtight seal that allows you to prefill cartridges or seal partially used syringes between shifts.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)