901798
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy ~3 ppm NV centers, 140 nm avg. part. size, biotin functionalized, PEG 3000 coated, 1 mg/mL in deionized water
Sinónimos:
Fluorescent nanoparticles, Nanodiamonds
About This Item
Productos recomendados
Formulario
nanoparticles
composición
Nitrogen vacancy, ~3 ppm NV centers
concentración
1 mg/mL in deionized water
tam. prom. pieza
140 nm
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.