Merck
901219
Sigma-Aldrich
VPhos Pd G3
95%
Seleccione un Tamaño
250 MG
220,00 €
1 G
393,40 €
220,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
220,00 €
1 G
393,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H62NO4PPdS
Peso molecular:
862.45
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
220,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder or crystals
Características
generation 3
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupo funcional
phosphine
Aplicación
Buchwald palladacycle precatalyst with new biaryl(dialkyl)phosphine ligand, VPhos, has an improved activity profile for the reductive coupling of non-aromatic heterocyclic alkyl bromides. Its combined use with a surfactant system of octanoic acid/sodium octanoate enables Negishi coupling and access to diverse C(sp3)–C(sp2) cross-coupled products.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.