Merck
901007
Sigma-Aldrich
Poly(caprolactone-co-glycolide)
30:70, viscosity 1.6 dL/g 
Seleccione un Tamaño
5 G
155,00 €
155,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
155,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(C4H4O4)m(C6H10O2)n
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
155,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
chips
cociente alimentación
caprolactone:glycolide 30:70±5
color
light yellow to tan
viscosidad
1.2-2.0 dL/g
1.6 dL/g
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Poly(caprolactone-co-glycolide) (PGCL) is a biodegradable and biocompatible copolymer synthesized from the ring opening polymerization of glycolide and ε-caprolactone. Due to the ester linkages found in the polymer backbone, these copolymers are able to degrade via hydrolysis. Depending on the ratio of monomers used and polymer block structure, different forms of PGCL can be obtained. These differing forms yield materials with different degrees of crystallinity, thermal transitions, solubility, and rates of degradation.
Aplicación
Poly(caprolactone-co-glycolide) (PGCL) is a biodegradable and biocompatible copolymer for use in biomedical research devices, such as implants, sutures, prosthetic devices, scaffolds for tissue engineering applications, micro and nanoparticles. PGA-PCL is also utilized in drug delivery research, such as in the synthesis and application of polymer-drug conjugates.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)