Merck
900312
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
greener alternative
lactide:caprolactone 15:85, viscosity 1.5 dL/g 
Sinónimos:
PLLA-PCL
Seleccione un Tamaño
5 G
206,00 €
206,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
206,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(C6H10O2)m(C6H8O4)nCH3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
206,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
chips or granules
Nivel de calidad
cociente alimentación
lactide:caprolactone 15:85
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
viscosidad
1.5 dL/g
temperatura de transición
flash point >230 °F
Tm 37-42 °C
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This is an enabling product that belongs to a family of high-performance bio-based polymers that are essential for developing efficient, low-cost, and environmentally friendly renewable energy solutions. Click here for more information.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
Preguntas
  1. is there a information about the viscosity, melting point (mp), and glass transition temperature (Tg) of Poly(L-lactide-co-caprolactone) (P/N: 900312, 900300, 900321, 906840)?
    1 respuesta
    1. Please find below the details of polymer composition, part numbers, Tg (Glass Transition Temperature), mp (melting point), and Intrinsic Viscosity (IV) for various caprolactone/L-lactide copolymers:
      Caprolactone/L-Lactide 10/90 Copolymer
      Part number: 906840
      Tg: -36.88°C
      mp: 148.56°C
      IV: Information not available
      Caprolactone/L-Lactide 40/60 Copolymer
      Part number: 900300
      Tg: -2.19°C
      mp: 159.69°C
      IV: 1.41 dL/g
      Caprolactone/L-Lactide 65/35 Copolymer
      Part number: 900321
      Tg: -31.36°C
      mp: No melting point
      IV: 1.40 dL/g
      Caprolactone/L-Lactide 85/15 Copolymer
      Part number: 900312
      Tg: -52.5°C
      mp: 31.1°C
      IV: 1.64 dL/g
      Caprolactone/L-Lactide 90/10 Copolymer
      Part number: Not available
      Tg: -51.68°C
      mp: 40.11°C
      IV: 1.84 dL/g
      ¿Le ha resultado útil?