Merck
900974
Sigma-Aldrich
2-(4-Chloro-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9ClIN3 · 2HCl
Peso molecular:
394.47
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formulario:
powder or crystals
Ensayo:
≥95%
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
grupo funcional
amine
chloro
iodo
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Pyrrolo[3,2-c] pyridine derivative (5-azaindole) that can be used as an indole bioisostere for designing azaindole-based drugs.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Synthesis of tetrahydro-5-azaindoles and 5-azaindoles using Pictet?Spengler reactionappreciable difference in products using different acid catalysts.
Shumaila A M A, et al.
Tetrahedron, 67, 936-942 (2011)