Merck
900975
Sigma-Aldrich
2-(4-Chloro-3-iodo-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11ClIN3 · 2HCl
Peso molecular:
408.49
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Análisis
≥95%
formulario
powder or crystals
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Pyrrolo[3,2-c] pyridine derivative (5-azaindole) that can be used as an indole bioisostere for designing azaindole-based drugs.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Synthesis of tetrahydro-5-azaindoles and 5-azaindoles using Pictet?Spengler reaction?appreciable difference in products using different acid catalysts.
Shumaila A MA, et al.
Tetrahedron, 67(5), 936-942 (2011)