Merck
900971
Sigma-Aldrich
2-{3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl}ethan-1-amine dihydrochloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9BrClN3 · 2HCl
Peso molecular:
347.47
Código UNSPSC:
12352101
Ensayo
95%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Pyrrolo[3,2-c] pyridine derivative (5-azaindole) that can be used as an indole bioisostere for designing azaindole-based drugs.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of tetrahydro-5-azaindoles and 5-azaindoles using Pictet?Spengler reaction?appreciable difference in products using different acid catalysts.
Shumaila A MA, et al.
Tetrahedron, 67(5), 936- 942 (2011)