900763
2,2,4,4-Tetramethyl-3,8,11,14,17-pentaoxa-2,4-disilaoctadecane
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
densidad
0.929 g/cm3
aplicaciones
battery manufacturing
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.