Merck
306118
Sigma-Aldrich
3-Pentenenitrile, predominately trans
95%
Seleccione un Tamaño
250 ML
56,30 €
56,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
56,30 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHCH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
81.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
56,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
24.9 mmHg ( 50 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
144-147 °C (lit.)
densidad
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])CC#N
InChI
1S/C5H7N/c1-2-3-4-5-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Clave InChI
UVKXJAUUKPDDNW-NSCUHMNNSA-N
Descripción general
The infrared spectra of solid, gaseous and liquid and solid trans 3-pentenenitrile were studied[1].
Aplicación
trans-3-Pentenenitrile was used to study the sensory and motor conduction velocities (SCV and MCV) and amplitudes of the motor and sensory action potentials (AMAP and ASAP) of the tail nerve in male Sprague-Dawley rats[2].
Información legal
DuPont product
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Conformational stability from variable temperature FT-IR spectra of xenon solutions and ab initio calculations of trans-3-pentenenitrile and 3-methyl-3-butene nitrile.
Journal of Molecular Structure, 563, 551-554 (2001)
F Gagnaire et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 18(1), 25-31 (1998-04-04)
Motor and sensory conduction velocities (MCV and SCV) and amplitudes of the sensory and motor action potentials (ASAP and AMAP) of the tail nerve were studied in male Sprague-Dawley rats during chronic oral treatment with five unsaturated aliphatic nitriles. Rats