Merck
900380
Sigma-Aldrich
Guanosine-15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinónimos:
5′-Guanylic-15N5 acid sodium salt solution
Seleccione un Tamaño
1 MG
114,67 €
10 MG
459,00 €
25 MG
199,00 €
114,67 €
Precio de catálogo139,00 €Ahorre 18 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
114,67 €
10 MG
459,00 €
25 MG
199,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H1215N5Na2O8P
Peso molecular:
412.15
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
114,67 €
Precio de catálogo139,00 €Ahorre 18 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
solution
concentración
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)